Learn More
3,4-Dimethoxyphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423764
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11423764 5 g 5 Gramm
11433764 25 g 25 Gramm
11443764 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423764 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11344.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
3,4-Dimethoxyphenol is used in the preparation of 5,6-dimethoxy benzofuranone derivatives and multi-target anti Alzheimer compounds. It is also used in the preparation of 3,4-dimethoxyphenyl-beta-D-glucopyranoside and 4-(but-2-enyloxy)-1,2-dimethoxybenzene. Further, it serves as a precursor for 4H-chromenes synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dimethoxyphenol wird bei der Herstellung von 5,6-Dimethoxy-Benzofuranon-Derivaten und Multi-Target-Anti-Alzheimer-Verbindungen verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von 3,4-Dimethoxyphenyl-beta-D-Glucopyranosid und 4-(but-2-enyloxy)-1,2-Dimethoxybenzol verwendet. Weiterhin dient es als Vorläufer für die 4H-Chromen-Synthese.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2033-89-8
Summenformel C8H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.165
MDL-Nummer MFCD00008390
InChI-Schlüssel SMFFZOQLHYIRDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3,4-dimethoxy, 4-hydroxyveratrole, 3,4-bis methyloxy phenol, unii-38b43wcu83, 3,4-dimethoxy phenol, 3,4-dimethoxyphel, 3,4,dimethoxyphenol, phenol,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy-pheno, pubchem4113
PubChem CID 16251
IUPAC-Name 3,4-Dimethoxyphenol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxyphenol
Schmelzpunkt 79°C to 82°C
Siedepunkt 167°C (14 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1366650
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 154.16
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimethoxyphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dimethoxyphenol