Learn More
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10571374 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10571374 500 g Glasflasche 500 Gramm
10021780 25 g Glasflasche 25 Gramm
10206160 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10571374 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 155265000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 93-17-4 | C10H11NO2 | 177.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-17-4
Summenformel C10H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 177.2
MDL-Nummer MFCD00001911
InChI-Schlüssel ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenylacetonitrile, 3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, homoveratronitrile, 3,4-dimethoxybenzyl cyanide, veratryl cyanide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4-dimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy, unii-62c8s706sp, 3,4-dimethoxy phenylacetonitrile
PubChem CID 66727
IUPAC-Name 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)Acetonitril
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC#N)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3, 4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 171°C to 178°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 250°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2C6H3CH2CN
Menge 500 g
Beilstein 10, I, 198
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,chloroform and,ethanol
Formelmasse 177.2
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalle oder kristalline Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.