Learn More
3,4-Dimethoxytoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493007 25 g 25 Gramm
11483007 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15558.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 494-99-5 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 494-99-5
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.193
MDL-Nummer MFCD00016651
InChI-Schlüssel GYPMBQZAVBFUIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxytoluene, homoveratrole, 4-methylveratrole, benzene, 1,2-dimethoxy-4-methyl, 4-methylveratrol, 4-methyl-1,2-dimethoxybenzene, 1,2-dimethoxy-4-methyl-benzene, unii-349x0g2ssf, homoveratrol
PubChem CID 68126
IUPAC-Name 1,2-dimethoxy-4-methylbenzol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxytoluene
Schmelzpunkt 25°C to 28°C
Dichte 1.059
Siedepunkt 220°C
Flammpunkt 84°C (183°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.528
Menge 25 g
Beilstein 2045328
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 98%