Learn More
3,4-Dimethylbenzophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11400037 25 g 25 Gramm
11410037 100 g 100 Gramm
11420037 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400037 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20965.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2571-39-3 | C15H14O | 210.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2571-39-3
Summenformel C15H14O
Molekulargewicht (g/mol) 210.28
MDL-Nummer MFCD00008525
InChI-Schlüssel JENOLWCGNVWTJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethylbenzophenone, 3,4-dimethylphenyl phenyl methanone, methanone, 3,4-dimethylphenyl phenyl, 3,4-dimethylphenyl-phenylmethanone, 3,4-dimethylphenyl phenyl ketone, acmc-1cbaf, 3,4-dimethyl-benzophenone, ksc490c7t, benzophenone, 3,4-dimethyl
PubChem CID 75730
IUPAC-Name (3,4-dimethylphenyl)-phenylmethanon
SMILES CC1=CC=C(C=C1C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethylbenzophenone
Schmelzpunkt 44°C to 47°C
Siedepunkt 335°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 1952043
Formelmasse 210.28
Reinheit (%) 99%