Learn More
Alfa Aesar™ 3,4-Dimethylphenol, 98+ %
Artikelnummer. 11483274
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483274 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11483274 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. A10599.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Anwendungen
3,4-Dimethylphenol wird als antiinfektiöse Mittel verwendet. Es verfügt über eine Vielzahl von Anwendungen in den Analyseverfahren wie Gaschromatographie, Umkehrphasenchromatographie, HPLC und UHPLC.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Weniger als 1 mg/ml bei 68 °F.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2-8 °C. Lichtempfindlich. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Basen, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethylphenol
CAS 95-65-8
Schmelzpunkt 65°C to 68°C
Siedepunkt 227°C
Summenformel C8H10O
MDL-Nummer MFCD00002304
Menge 100 g
UN-Nummer UN2261
Beilstein 1099267
Merck Index 14,10082
Synonym 3,4-xylenol, phenol, 3,4-dimethyl, 4,5-dimethylphenol, 3,4-dimethyl phenol, 1,3,4-xylenol, 4-hydroxy-1,2-dimethylbenzene, 1-hydroxy-3,4-dimethylbenzene, 3,4-dimethyl-phenol, 3,4-dmp, ccris 723
InChI-Schlüssel YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(O)C=C1C
IUPAC-Name 3,4-Dimethylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
PubChem CID 7249
ChEBI CHEBI:39839
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) ≥98%