Learn More
3,4-Dimethylphenol, 99%
Product Code. 10793455 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10793455 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
10386740 100 g Glasflasche 100 Gramm
10530741 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10793455 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 116580025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-65-8 | C8H10O | 122,17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 95-65-8
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00002304
InChI-Schlüssel YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-xylenol, phenol, 3,4-dimethyl, 4,5-dimethylphenol, 3,4-dimethyl phenol, 1,3,4-xylenol, 4-hydroxy-1,2-dimethylbenzene, 1-hydroxy-3,4-dimethylbenzene, 3,4-dimethyl-phenol, 3,4-dmp, ccris 723
PubChem CID 7249
ChEBI CHEBI:39839
IUPAC-Name 3,4-Dimethylphenol
SMILES CC1=CC=C(O)C=C1C
Specifications
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dimethylphenol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 63°C to 67°C
Farbe Creme bis Weiß
Dichte 0.9830g/mL
Siedepunkt 227°C
Flammpunkt 80°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C6H3OH
Menge 2.5 kg
Beilstein 06, 480
Merck Index 15, 10279
Relative Dichte 0.983
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
RUO– Nur für Forschungszwecke