Learn More
3,4-Dimethylphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11392837
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
51163-27-0
C9H9NO
147.18
MFCD00013867
AYCDBMRVKSXYKW-UHFFFAOYSA-N
3,4-dimethylphenyl isocyanate, 3,4-dimethylphenylisocyanate, benzene, 4-isocyanato-1,2-dimethyl, 3,4-dimethyl phenylisocyanate, 3,4-dimethylbenzenisocyanate, acmc-1aump, ksc265g2l, 3,4-dimethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3,4-dimethyl-benzene, 4-isocyanato-1,2-dimethyl benzene
4389663
CHEBI:60098
4-isocyanato-1,2-dimethylbenzene
CC1=C(C)C=C(C=C1)N=C=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
51163-27-0
C9H9NO
147.18
MFCD00013867
AYCDBMRVKSXYKW-UHFFFAOYSA-N
3,4-dimethylphenyl isocyanate, 3,4-dimethylphenylisocyanate, benzene, 4-isocyanato-1,2-dimethyl, 3,4-dimethyl phenylisocyanate, 3,4-dimethylbenzenisocyanate, acmc-1aump, ksc265g2l, 3,4-dimethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3,4-dimethyl-benzene, 4-isocyanato-1,2-dimethyl benzene
4389663
CHEBI:60098
4-isocyanato-1,2-dimethylbenzene
CC1=C(C)C=C(C=C1)N=C=O
3,4-Dimethylphenyl isocyanate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dimethylphenylisocyanat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethylphenyl isocyanate
Dichte 1.051
Siedepunkt 85°C (2 mmHg)
Menge 1 g
Brechungsindex 1.538
UN-Nummer UN2206
Beilstein 775149
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 97%