Learn More
3,4-Dimethylthiophenol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11965741 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11965741 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11965741 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 307350010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dimethylthiophenol
Namenshinweis 98%
CAS 18800-53-8
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0270g/mL
Siedepunkt 218°C
Flammpunkt 89°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H10S
Strukturformel CH3C6H3SHCH3
Brechungsindex 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00010023
Menge 1 g
Relative Dichte 1.027
Synonym 3,4-dimethylthiophenol, benzenethiol, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl thiophenol, o-xylene-4-thiol, 4-mercapto-o-xylene, 3,4-dimethylbenzene-1-thiol, pubchem6812, 3,4-dimethyl-thiophenol, acmc-1bu1r, 3,4-dimethyl-benzenethiol
InChI-Schlüssel IDKCKPBAFOIONK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S)C
IUPAC-Name 3,4-Dimethylbenzolthiol
Molekulargewicht (g/mol) 138.23
PubChem CID 87799
Formelmasse 138.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke