Learn More
3,4-Dinitrobenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11423058 100 g 100 Gramm
11403058 5 g 5 Gramm
11413058 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423058 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18774.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 528-45-0 | C7H4N2O6 | 212.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 528-45-0
Summenformel C7H4N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 212.12
MDL-Nummer MFCD00007255
InChI-Schlüssel OMVRRHJJQILIJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dinitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,4-dinitro, unii-0l3n4t0gpd, ccris 3128, 3,4-dinitrobenzioc acid, 0l3n4t0gpd, 3,4-dinitrobenzoate, 3,4-di-nitro-benzoic acid, zlchem 522, pubchem4956
PubChem CID 10709
IUPAC-Name 3,4-Dinitrobenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dinitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 163°C to 167°C
Menge 100 g
Beilstein 2055333
Merck Index 14,3275
Formelmasse 212.12
Reinheit (%) 99%