Läs mer
3-(4-Fluorphenyl)-4-methyl-1H-pyrazol, Thermo Scientific™
Produktkod. 11335479
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge Förpackningsstorlek
11335479 1 g 1 Gramm
11345479 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11335479 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H50440.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 916792-26-2
Summenformel C10H9FN2
Molekulargewicht (g/mol) 176.194
MDL-Nummer MFCD01940436
InChI-Schlüssel DSDCWXOENGTWKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorophenyl-4-methyl-1h-pyrazole, 3-4-fluorophenyl-4-methylpyrazole, 3-4-fluoro-phenyl-4-methyl-1h-pyrazole
PubChem CID 20686953
IUPAC-Name 5-(4-Fluorphenyl)-4-methyl-1H-pyrazol
SMILES CC1=C(NN=C1)C2=CC=C(C=C2)F
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 3-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1H-pyrazole
Menge 1 g
Formelmasse 176.2
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.