Learn More
3-(4-hydroxyphenyl)propanohydrazid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10506415
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10506415 5 g 5 Gramm
10177922 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10506415 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB00937DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 65330-63-4
Summenformel C9H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.21
MDL-Nummer MFCD00025134
InChI-Schlüssel JMNHUOPRGLTNJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-hydroxyphenyl propanohydrazide, 3-4-hydroxyphenyl propanehydrazide, 3-4-hydroxyphenyl propionohydrazide, benzenepropanoic acid,4-hydroxy-, hydrazide, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide
PubChem CID 2796587
IUPAC-Name 3-(4-hydroxyphenyl)propanhydrazid
SMILES NNC(=O)CCC1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-hydroxyphenyl)propanohydrazide
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) 97%