Learn More
3-[(4-Methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)methyl]benzylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11376795
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11376795 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10472674 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11376795
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC55913CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 915707-48-1
Summenformel C14H23N3
Molekulargewicht (g/mol) 233.36
MDL-Nummer MFCD09787493
InChI-Schlüssel MSLZRDIUXASDJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl methyl benzylamine, 3-4-methylhomopiperazin-1-yl methyl benzylamine, 3-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl methyl phenyl methanamine, 1-3-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl methyl phenyl methanamine, 3-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl methyl phenyl methylamine, benzenemethanamine,3-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl methyl, 3-4-methylhomopiperazin-1-yl methyl benzylamine, 3-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl methyl phenyl methylamine
PubChem CID 24229554
IUPAC-Name [3-[(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)methyl]phenyl]methanamin
SMILES CN1CCCN(CC2=CC(CN)=CC=C2)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)methyl]benzylamine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 233.36
Reinheit (%) 95%