missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(4-Methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7036507
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
16151-03-4
C15H12N2O
236.27
MFCD02650635
GZLTUHPTDPXMHI-UHFFFAOYSA-N
3-4-methylphenyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-4-methylphenyl-5-phenyl, 5-phenyl-3-p-tolyl-1,2,4-oxadiazole, 3-p-tolyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 3-4-methylphenyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole #
583987
3-(4-Methylphenyl)-5-Phenyl-1,2,4-Oxadiazol
CC1=CC=C(C=C1)C1=NOC(=N1)C1=CC=CC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
16151-03-4
C15H12N2O
236.27
MFCD02650635
GZLTUHPTDPXMHI-UHFFFAOYSA-N
3-4-methylphenyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-4-methylphenyl-5-phenyl, 5-phenyl-3-p-tolyl-1,2,4-oxadiazole, 3-p-tolyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 3-4-methylphenyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole #
583987
3-(4-Methylphenyl)-5-Phenyl-1,2,4-Oxadiazol
CC1=CC=C(C=C1)C1=NOC(=N1)C1=CC=CC=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-(4-Methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Menge 250 mg
Formelmasse 236.27
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'