Learn More
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)-anilin, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC35914CB
Weitere Details : CAS : 148546-99-0 Netto-Gewicht : 0.05025kg
Menge | 250mg |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
148546-99-0 | |
191.278 | |
3-4-methylpiperazin-1-yl aniline, 3-4-methyl-1-piperazinyl aniline, 3-4-methylpiperazin-1-yl benzenamine, benzenamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl, zlchem 128, acmc-20a0ig, ksc496g5r, 3-4-methyl-piperazin-1-ylaniline, 3-4-methylpiperazinyl phenylamine, 3-4-methylpiperazine-1-yl aniline | |
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)Anilin |
C11H17N3 | |
RJGHJWKQCJAJEP-UHFFFAOYSA-N | |
11564613 | |
CN1CCN(CC1)C2=CC(=CC=C2)N |
Spezifikation
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline | |
250mg | |
97% | |
3-4-methylpiperazin-1-yl aniline, 3-4-methyl-1-piperazinyl aniline, 3-4-methylpiperazin-1-yl benzenamine, benzenamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl, zlchem 128, acmc-20a0ig, ksc496g5r, 3-4-methyl-piperazin-1-ylaniline, 3-4-methylpiperazinyl phenylamine, 3-4-methylpiperazine-1-yl aniline | |
CN1CCN(CC1)C2=CC(=CC=C2)N | |
191.278 | |
191.28 |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
148546-99-0 | |
C11H17N3 | |
RJGHJWKQCJAJEP-UHFFFAOYSA-N | |
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)Anilin | |
11564613 | |
97% |