Learn More
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoesäure, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10750744
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10750744 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10341053 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10750744 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC35901CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 215309-01-6
Summenformel C12H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.27
MDL-Nummer MFCD06742238
InChI-Schlüssel HALATUFUWLWCQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 3-4-methylpiperazin-1-yl benzoicacid, benzoicacid, 3-4-methyl-1-piperazinyl, zlchem 853, pubchem12997, acmc-209fli, r-1-fmoc-3-hydroxypyrrolidine, 3-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 3-4-methylpiperazinyl-benzoic acid, 3-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid
PubChem CID 4741681
IUPAC-Name 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoesäure
SMILES CN1CCN(CC1)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 220.27
Reinheit (%) 97%