Learn More
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzonitril, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10177892
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10177892 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10177892 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC45316DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
CAS 859850-90-1
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C13H17N3
MDL-Nummer MFCD07772861
Menge 1 g
Synonym 3-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzonitrile, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-methyl-benzonitrile, 3-4-methyl-piperazin-1-ylmethyl-benzonitrile, 3-4-methylpiperazinyl methyl benzenecarbonitrile, benzonitrile,3-4-methyl-1-piperazinyl methyl
InChI-Schlüssel NNYDAONDPGWBRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCN(CC2=CC=CC(=C2)C#N)CC1
IUPAC-Name 3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 215.30
PubChem CID 7164647
Formelmasse 215.3
Reinheit (%) 97%