Learn More
3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-Pyrazolo[3,4-d]Pyrimidin-4-amin, TRC
Artikelnummer. 30413407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30413407 25 g -
30424674 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30413407 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP30139025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 330786-24-8
Summenformel C17H13N5O
Molekulargewicht (g/mol) 303.32
Synonym 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, 3-(4-phenoxyphenyl)- (9CI, ACI), 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine (ACI), 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo(3,4 d)pyrimidin-4-amine, 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo(3,4 d)pyrimidin-4-amine
IUPAC-Name 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-Pyrazolo[3,4-d]Pyrimidin-4-Amin
SMILES Nc1ncnc2[nH]nc(c3ccc(Oc4ccccc4)cc3)c12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H13N5O/c18-16-14-15(21-22-17(14)20-10-19-16)11-6-8-13(9-7-11)23-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H,(H3,18,19,20,21,22)
Formelmasse 303.112