Learn More
3-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 191.04 |
Reinheit (%) | 97% |