Learn More
3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30999313
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30999313 100 g
30995977 5 g
30990507 25 g
30990237 1 g
30993816 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30999313 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD140581100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
CAS 529-44-2
Summenformel C15H10O8
MDL-Nummer MFCD00006827
Menge 100 g
SMILES OC1=CC(O)=C2C(=O)C(O)=C(OC2=C1)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 318.24
Reinheit (%) 98%