Learn More
3,5-Bis(Methoxycarbonyl)Benzenboronsäure Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469075
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15469075 1 g 1 Gramm
15489075 250 mg 250 Milligramm
15479075 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469075 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H36525.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 944392-68-1 | C16H21BO6 | 320.148 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 944392-68-1
Summenformel C16H21BO6
Molekulargewicht (g/mol) 320.148
MDL-Nummer MFCD11858596
InChI-Schlüssel IGSNWXAGFXHYOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 42614529
IUPAC-Name dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzol-1,3-dicarboxylat
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)C(=O)OC)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 128°C
Farbe Rosa
Menge 1 g
Synonym dimethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isophthalate, 3,5-bis methoxycarbonyl phenylboronic acid pinacol ester, 3,5-bis methoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-benzenedicarboxylic acid,1,3-dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene-1,3-dicarboxylate, 3,5-dimethyl benzenecarboxylate-5-boronic acid pinacol ester, dimethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl isophthalate, dimethyl5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isophthalate, 1,3-dimethyl 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene-1,3-dicarboxylate, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isophthalic acid dimethyl ester
Formelmasse 320.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest