Learn More
3,5-Bis(Methoxycarbonyl)Benzenboronsäure Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester |
| Schmelzpunkt | 128°C |
| Farbe | Rosa |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | dimethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isophthalate, 3,5-bis methoxycarbonyl phenylboronic acid pinacol ester, 3,5-bis methoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-benzenedicarboxylic acid,1,3-dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene-1,3-dicarboxylate, 3,5-dimethyl benzenecarboxylate-5-boronic acid pinacol ester, dimethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl isophthalate, dimethyl5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isophthalate, 1,3-dimethyl 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene-1,3-dicarboxylate, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isophthalic acid dimethyl ester |
| Formelmasse | 320.15 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |