Learn More
3,5-Bis(Trifluoromethyl)Anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408156
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11408156 50 g 50 Gramm
11498146 10 g -
11418156 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11408156 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15289.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 328-74-5 | C8H5F6N | 229.125 g/mol
3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis of N-[2-hydroxy-1-naphthylidene]-3, 5-bis(trifluoromethyl)aniline, Schiff?s base and 5,7-bis(trifluoromethyl)aniline. It was also used in the synthesis of N-1-phenylethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline via titanium-catalyzed hydroamination reaction and N,N?-bis[3,5-bis(tri-fluoromethyl)phenyl]thiourea, organocatalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Bis(trifluoromethyl)anilin wurde bei der Synthese von N-[2-Hydroxy-1-Naphthyliden]-3, 5-Bis(trifluoromethyl)anilin, Schiffscher Base und 5,7-Bis(trifluoromethyl)anilin verwendet. Es wurde auch bei der Synthese von N-1-Phenylethyl-3,5-bis(trifluormethyl)anilin über eine titankatalysierte Hydroaminierungsreaktion und N,N′-Bis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]thioharnstoff, Organokatalysator, verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-74-5
Summenformel C8H5F6N
Molekulargewicht (g/mol) 229.125
MDL-Nummer MFCD00000394
InChI-Schlüssel CDIDGWDGQGVCIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl aniline, 3,5-di trifluoromethyl aniline, benzenamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzenamine, 3',5'-bis-trifluoromethyl aniline, 3,5-bis-trifluoromethylaniline, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylidine, 3,5-bis-trifluoromethyl-phenylamine, aniline, 3,5-bis trifluoromethyl
PubChem CID 9480
IUPAC-Name 3,5-Bis(Trifluormethyl)Anilin
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
Dichte 1.473
Siedepunkt 75°C to 78°C (10 mmHg)
Flammpunkt 83°C (181°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.434
Menge 50 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 654318
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 229.13
Reinheit (%) 98%