Learn More
3,5-Bis-(Methoxycarbonyl)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450183
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11450183 1 g 1 Gramm
11460183 5 g 5 Gramm
11470183 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11450183
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11373.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 73852-19-4 | C8H5BF6O2 | 257.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73852-19-4
Summenformel C8H5BF6O2
Molekulargewicht (g/mol) 257.93
MDL-Nummer MFCD00051850
InChI-Schlüssel BPTABBGLHGBJQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenylboronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3,5-bis-trifluoromethylphenylboronic acid, 3,5-bis trifluoromethylphenyl boronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl phenylboroic acid, btfpba, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boranediol
PubChem CID 156265
IUPAC-Name [3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Bis (trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 219°C to 224°C
Menge 1 g
Beilstein 7379990
Formelmasse 257.93
Reinheit (%) ≥97%