Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenecarboxidamidhydrochlorid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10320783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10320783 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10136802 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10320783 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF00749EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 97603-94-6
Summenformel C9H7ClF6N2
Molekulargewicht (g/mol) 292.609
MDL-Nummer MFCD00276604
InChI-Schlüssel GOCQSQHVIVLYOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzamidine hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzenecarboximidamide hydrochloride, acmc-20andy, 3,5-bis trifluoromethyl benzimidamide hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzenecarboxamidine, chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 13590400
IUPAC-Name 3,5-Bis(trifluormethyl)benzolcarboximidamid;hydrochlorid
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 292.61
Reinheit (%) 95%