Learn More
3,5-Bis(-trifluorethoxy)benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
In vitro metabolism studies on a series of 3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl ethers have identified 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid as a significant metabolite possibly arising via oxidation of the benzylic position. The reactivity of the hydroxy- propyl units was demonstrated by the esterification of por- phyrazine derivatives with 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid in the presence of dicyclohexylcarbodiimide and toluene- p-sulfonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
In-vitro-Metabolismusstudien an einer Reihe von 3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl-Ethern haben 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoic-Säure als signifikanten Metaboliten identifiziert, der möglicherweise durch Oxidation der Benzylposition entsteht. Die Reaktivität der Hydroxypropyl-Einheiten wurde durch die Veresterung von Por-Phyrazin-Derivaten mit 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoesäure in Gegenwart von Dicyclohexylcarbodiimid und Toluol-p-Sulfonsäure nachgewiesen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Bis (trifluoromethyl)benzoic acid |
| Schmelzpunkt | 140°C to 144°C |
| Dichte | 1.42 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2058600 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 258.12 |
| Reinheit (%) | 98% |