Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile |
| CAS | 27126-93-8 |
| Summenformel | C9H3F6N |
| MDL-Nummer | MFCD00000379 |
| Menge | 500 g |
| SMILES | N#CC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 239.12 |
| Reinheit (%) | 98% |