Learn More
3,5-Bis (trifluormethyl)benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432827 25 g 25 Gramm
11412827 1 g -
11422827 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11432827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15460.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 27126-93-8 | C9H3F6N | 239.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 27126-93-8
Summenformel C9H3F6N
Molekulargewicht (g/mol) 239.12
MDL-Nummer MFCD00000379
InChI-Schlüssel CZKHHAOIHXHOSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzonitrile, 3,5-di trifluoromethyl benzonitrile, bis 3,5-trifluoromethyl benzonitrile, mbt-cn, 3,5-bis-trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzenecarbonitrile, fxffr ccn exfff, pubchem4691, 3,5-bis tifluoromethyl-1-cyanobenzene
PubChem CID 96746
IUPAC-Name 3,5-bis(trifluormethyl)benzonitril
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(=C1)C#N)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 16°C to 20°C
Dichte 1.421
Siedepunkt 154°C to 156°C
Flammpunkt 72°C (161°F)
Brechungsindex 1.4175
Menge 25 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 3552650
Formelmasse 239.12
Reinheit (%) 98%