Learn More
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10646101 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Conditionnement:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Verpackung Conditionnement
10646101 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10646101 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 303530050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Namenshinweis 97%
CAS 785-56-8
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.5200g/mL
Siedepunkt 65°C to 67°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H3ClF6O
Strukturformel (CF3)2C6H3COCl
Brechungsindex 1.4322 to 1.4342
MDL-Nummer MFCD00000387
Menge 5 g
Relative Dichte 1.52
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzoyl chloride, 3,5-bis-trifluoromethylbenzoyl chloride, 3,5-di trifluoromethyl benzoyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzoylchloride, benzoyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoylchloride, 3,5-bis trifluoromethyl, fxffr cvg exfff, 3,5-bis trifluoromethyl benzoychloride
InChI-Schlüssel WAKMMQSMEDJRRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)Cl
IUPAC-Name 3,5-bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 276.57
PubChem CID 101856
Formelmasse 276.57
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Nur für Forschungszwecke
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.