Learn More
3,5-Bis-(trifluormethyl)-benzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylchlorid wurde zur Herstellung von 1-(Azidomethyl)-3,5-bis-(trifluormethyl)benzol verwendet. 1-(Azidomethyl)-3,5-bis-(trifluormethyl)benzol, in 94 % Ausbeute durch eine effiziente nukleophile Substitutionsreaktion zwischen 3,5-Bis-(trifluormethyl)benzylchlorid 4, und Natriumazid.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride |
| Schmelzpunkt | 29°C to 33°C |
| Siedepunkt | 46°C (3 mmHg) |
| Flammpunkt | 71°C (161°F) |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 656502 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 262.58 |
| Reinheit (%) | 97% |