Learn More
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11490388
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490388 25 g 25 Gramm
11470388 1 g 1 Gramm
11480388 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490388 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24553.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85068-29-7
Summenformel C9H7F6N
Molekulargewicht (g/mol) 243.152
MDL-Nummer MFCD00009909
InChI-Schlüssel DHVHORCFFOSRBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzylamine, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanamine, 3,5-di trifluoromethyl benzylamine, 3,5-ditrifluoromethylbenzylamine, mbt-bym, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methylamine, benzenemethanamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzylamine
PubChem CID 521099
IUPAC-Name [3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]methanamin
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Schmelzpunkt 54°C to 60°C
Siedepunkt 81°C to 83°C (13 mmHg)
Flammpunkt 78°C (172°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 7209267
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 243.15
Reinheit (%) 97%