Learn More
3,5-Bis(Trifluormethyl)phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Bis (trifluoromethyl)phenol |
| Schmelzpunkt | 20°C to 21°C |
| Dichte | 1.511 |
| Siedepunkt | 97°C to 98°C (50 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.415 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2123670 |
| Formelmasse | 230.11 |
| Reinheit (%) | 97% |