Learn More
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat, +99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10742111 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10742111 1 g Glasflasche 1 Gramm
10424775 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10742111 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 319520010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 23165-29-9 | C9H3F6NS | 271.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23165-29-9
Summenformel C9H3F6NS
Molekulargewicht (g/mol) 271.18
MDL-Nummer MFCD00040838
InChI-Schlüssel FXOSSGVJGGNASE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl phenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ester, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl, pubchem5019, acmc-209g1w
PubChem CID 2733395
IUPAC-Name 1-Isothiocyanat-3,5-bis-(trifluormethyl)-benzol
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.4850g/mL
Siedepunkt 63.0°C (1.5 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CF3)2C6H3NCS
Brechungsindex 1.4989 to 1.5009
Menge 1 g
Formelmasse 271.18
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke