Learn More
3,5-Bis(trifluormethyl)phenyldimethylsilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318626
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318626 5 g 5 Gramm
11308626 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318626 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17673.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 33558-36-0 | C10H9F6Si | 271.257 g/mol
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane is used as the Intermediates of organic light-emitting diode and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Bis(trifluormethyl)phenyldimethylsilan wird als Zwischenprodukte organischer Leuchtdioden und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33558-36-0
Summenformel C10H9F6Si
Molekulargewicht (g/mol) 271.257
MDL-Nummer MFCD02093948
InChI-Schlüssel HJQABLGRCWBCDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenyl dimethylsilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-dimethyl-silicon, 3,5-bis-trifluoromethyl phenyldimethylsilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-dimethylsilicon, 3,5-bis trifluoromethyl phenyldimethylsilane
PubChem CID 11219490
IUPAC-Name [3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]-dimethylsilizium
SMILES C[Si](C)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Siedepunkt 40°C (1.5mmHg)
Chemischer Name oder Material 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane
Menge 5 g
Beilstein 2859742
Formelmasse 272.27
Reinheit (%) 95%
Brechungsindex 1.4125
Dichte 1.23