Learn More
3,5-Bis(Trifluoromethyl)Phenylhydrazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468255 5 g 5 Gramm
15478255 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468255 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32975.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 502496-23-3 | Molecular Formula: C8H7ClF6N2 | Molecular Weight: 280.598 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 502496-23-3
Summenformel C8H7ClF6N2
Molekulargewicht (g/mol) 280.598
MDL-Nummer MFCD03094165
InChI-Schlüssel OPIOKSFIERNABH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochloride, 3,5-ditrifluoromethylphenylhydrazine hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl phenylhydrazinehydrochloride, 3,5-bis trifluoromethy phenylhydrazine hcl, 3,5-bis trifluoromethyl phenylhydrazine hcl, ksc491e7p, 3,5-bis trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochlor
PubChem CID 12494556
IUPAC-Name [3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]hydrazin;hydrochlorid
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)NN)C(F)(F)F.Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽208°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 280.6
Reinheit (%) 98%