Learn More
3,5-Bis(trifluormethyl)styrol, 98 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455507
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455507 5 g 5 Gramm
11445507 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23499.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 349-59-7 | C10H6F6 | 240.15 g/mol
3,5-Bis(trifluoromethyl)styrene is used to produce other chemicals for example 1-(3, 5-bis-Trifluoromethyl-phenyl)-ethane-1, 2-diol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Bis(trifluormethyl)styrol wird bei der Herstellung anderer Chemikalien wie 1-(3,5-Bis-trifluormethyl-phenyl)-ethan-1,2-diol verwendet.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 349-59-7
Summenformel C10H6F6
Molekulargewicht (g/mol) 240.15
MDL-Nummer MFCD00075538
InChI-Schlüssel LFICVUCVPKKPFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl styrene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-vinylbenzene, 1-ethenyl-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl styrene, stab. with 4-methoxyphenol, pubchem2736, acmc-1cmtq, 3,5-bis trifluromethyl styrene, 1,3-bis-trifluoromethyl-5-vinyl-benzene, 3,5-bis trifluoromethyl styrene, stab.
PubChem CID 2773242
IUPAC-Name 1-ethenyl-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(C=C)=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Bis(trifluoromethyl)styrene
Namenshinweis stabilized
Schmelzpunkt 7°C to 8°C
Dichte 1.334
Siedepunkt 59°C to 61°C (20 mmHg)
Flammpunkt 50°C (122°F)
Brechungsindex 1.425
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.
Formelmasse 240.15
Reinheit (%) 98%