Learn More
3,5-Bis(trifluormethyl)thiobenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15453547 250 mg 250 Milligramm
11346929 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26809.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 317319-15-6 | C9H5F6NS | 273.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 317319-15-6
Summenformel C9H5F6NS
Molekulargewicht (g/mol) 273.20
MDL-Nummer MFCD00278692
InChI-Schlüssel OWYYZIVORPIBPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl thiobenzamide, 3,5-di trifluoromethyl benzene-1-carbothioamide, 3,5-bis trifluoromethyl benzenecarbothioamide, 3,5-bis trifluoromethyl benzothioamide, benzenecarbothioamide,3,5-bis trifluoromethyl, acmc-20ands, maybridge1_003450, 3,5-bis-trifluoromethyl-thiobenzamide, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1-carbothioamide
PubChem CID 2806924
IUPAC-Name 3,5-bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbothioamide
SMILES NC(=S)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Bis(trifluoromethyl)thiobenzamide
Schmelzpunkt 112°C to 115°C
Menge 250 mg
Formelmasse 273.2
Reinheit (%) 97%