Learn More
3,5-Di-tert-butyl-4-Hydroxyphenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid |
| Schmelzpunkt | 154°C to 158°C |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 264.37 |
| Reinheit (%) | 98% |