Learn More
3,5-Di-tert-Butylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15455527 1 g 1 Gramm
15465527 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32768.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2380-36-1 | Molecular Formula: C14H23N | Molecular Weight: 205.345 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2380-36-1
Summenformel C14H23N
Molekulargewicht (g/mol) 205.345
MDL-Nummer MFCD00134096
InChI-Schlüssel MJKNHXCPGXUEDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butylaniline, 3,5-di-t-butylaniline, benzenamine, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, acmc-1cdyp, 3,5-ditert-butylphenylamine, 3,5-bis tert-butyl aniline, 3,5-di-tert-butylphenylamine, 3,5-bis tert-butyl phenylamine, mjknhxcpgxuedo-uhfffaoysa, 3,5-ditert-butyl-phenyl-amine
PubChem CID 75419
IUPAC-Name 3,5-ditert-butylanilin
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)N)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Di-tert-butylaniline
Schmelzpunkt 54°C to 57°C
Menge 1 g
Formelmasse 205.35
Reinheit (%) 97%