Learn More
3,5-Di-tert-butylbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3,5-Di-tert-butylbenzoic acid is used in the synthesis of 5,5-di-tert-butylanilinium sulfate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3,5-Di-tert-butylbenzoesäure wird bei der Synthese von 5,5-Di-tert-butyliniumsulfat verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Di-tert-butylbenzoic acid |
| Schmelzpunkt | 160°C to 162°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 981248 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 234.34 |
| Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
- 3,5-Di-tert-butylbenzoic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Bis(tert-butyl)benzoic acid