Learn More
3,5-Di-tert-Butylcatechol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431378
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15431378 25 g 25 Gramm
15421378 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15431378 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55207.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.24 €
    93.65 € / 25 Gramm
    Sparen 20.59 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1020-31-1 | C14H22O2 | 222.328 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, Pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur und entsprechender Belüftung aufbewahren. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1020-31-1
Summenformel C14H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.328
MDL-Nummer MFCD00008819
InChI-Schlüssel PJZLSMMERMMQBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butylcatechol, 3,5-di-t-butylcatechol, 3,5-di-tert-butylbenzene-1,2-diol, 3,5-di-tert-butylpyrocatechol, 1,2-benzenediol, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 4,6-di-tert-butylpyrocatechol, unii-1328kn3f8b, 1,2-benzenediol, 3,5-di 1,1-dimethylethyl, pyrocatechol, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-bis tert-butyl benzene-1,2-diol
PubChem CID 66099
IUPAC-Name 3,5-Ditert-butylbenzol-1,2-diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Di-tert-butylcatechol
Schmelzpunkt 95°C to 100°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 25 g
Beilstein 1370212
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 222.33
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fest