Learn More
3,5-Di-tert-Butylsalicylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491248
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491248 5 g 5 Gramm
15401258 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491248 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55102.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19715-19-6 | C15H22O3 | 250.338 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19715-19-6
Summenformel C15H22O3
Molekulargewicht (g/mol) 250.338
MDL-Nummer MFCD00059058
InChI-Schlüssel ZWQBZEFLFSFEOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-bis-tert-butylsalicylic acid, 3,5-di-tert-butylsalicylic acid, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl hydroxy, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy, 3,5-ditertbutyl salicylic acid, dibutylsalicylicacid, acmc-1c7qv, 3,2-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxybenzoic acid, ksc466o9n
PubChem CID 88208
IUPAC-Name 3,5-Ditert-butyl-2-hydroxybenzoesäure
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(=O)O)O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Di-tert-butylsalicylic acid
Schmelzpunkt 157°C to 162°C
Flammpunkt 179°C (354°F)
Menge 5 g
Formelmasse 250.34
Reinheit (%) 97%