Learn More
3,5-Di-tert-Butyltoluol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358525
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11358525 25 g 25 Gramm
11348525 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358525 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11961.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15181-11-0 | Molecular Formula: C15H24 | Molecular Weight: 204.357 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15181-11-0
Summenformel C15H24
Molekulargewicht (g/mol) 204.357
MDL-Nummer MFCD00026300
InChI-Schlüssel WIXDSJRJFDWTNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butyltoluene, 1,3-di-tert-butyl-5-methylbenzene, toluene, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-bis tert-butyl toluene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl-5-methyl, 3,5-di-t-butyltoluene, 3,5-bis t-butyl-1-methylbenzene, 3,5-di-tert-butyl-1-methylbenzene, 1,3-bis tert-butyl-5-methylbenzene
PubChem CID 84819
IUPAC-Name 1,3-ditert-butyl-5-methylbenzol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Di-tert-butyltoluene
Schmelzpunkt 31°C to 32°C
Dichte 0.86
Siedepunkt 243°C to 244°C
Flammpunkt 91°C (195°F)
Brechungsindex 1.49
Menge 25 g
Beilstein 2043032
Formelmasse 204.36
Reinheit (%) ≥98%