Learn More
3,5-Di(trifluoromethyl)Benzoesäure, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10608765
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10608765 5 g 5 Gramm
10587094 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10608765 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. DP01857DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 725-89-3
Summenformel C9H4F6O2
Molekulargewicht (g/mol) 258.12
MDL-Nummer MFCD00000388
InChI-Schlüssel HVFQJWGYVXKLTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid, 3,5-di trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl, bis 3,5-trifluoromethyl benzoic acid, mbt-boa, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, 3,5-bis-trifluoromethyl benzoic acid, 3.5-bis trifluoromethyl benzoic acid, pubchem2725
PubChem CID 12889
IUPAC-Name 3,5-Bis(-trifluormethyl)benzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel (CF3)2C6H3CO2H
Menge 5 g
Formelmasse 258.12
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch