Learn More
3,5-Di(trifluormethyl)phenylisothiocyanat, ≥97 %, Maybridge
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3, 5-Di(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Dichte | 1.4850g/mL |
| Prozentgehaltsbereich | 97+% |
| Strukturformel | (CF3)2C6H3NCS |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 271.18 |
| Reinheit (%) | 97% |