Learn More
3,5-Di(trifluormethyl)phenylisothiocyanat, ≥97 %, Maybridge
Artikelnummer. p-3485387
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10332923 10 g 10 Gramm
10107293 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10332923
Marke: Thermo Scientific Maybridge SB01673EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 23165-29-9
Summenformel C9H3F6NS
Molekulargewicht (g/mol) 271.18
MDL-Nummer MFCD00040838
InChI-Schlüssel FXOSSGVJGGNASE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl phenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ester, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl, pubchem5019, acmc-209g1w
PubChem CID 2733395
IUPAC-Name 1-Isothiocyanat-3,5-bis-(trifluormethyl)-benzol
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Di(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
CAS Min. % 97.0
Dichte 1.4850g/mL
Prozentgehaltsbereich 97+%
Strukturformel (CF3)2C6H3NCS
Menge 10 g
Formelmasse 271.18
Reinheit (%) 97%