Learn More
3,5-Diacetoxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11363067
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11363067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13441.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35354-29-1
Summenformel C11H10O6
Molekulargewicht (g/mol) 238.195
MDL-Nummer MFCD00017591
InChI-Schlüssel QBTDQJMLMVEUTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-diacetoxybenzoic acid, 3,5-bis acetyloxy benzoic acid, 3,5-diacethoxybenzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis acetyloxy, 3,5-diacetoxy benzoic acid, maybridge1_004330, acmc-209igc, 3.5-diacetoxybenzoic acid, 3,5-diacetyloxybezoic acid, 3,5-diacetoxy-benzoic acid
PubChem CID 539869
IUPAC-Name 3,5-Diacetyloxybenzoesäure
SMILES CC(=O)OC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Diacetoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 158°C to 160°C
Menge 1 g
Beilstein 2741728
Formelmasse 238.2
Reinheit (%) 97%