Learn More
3,5-Diaminobenzoesäure, 98 %, kann bis zu 3 % Feuchtigkeit enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021657
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11458006 50 g 50 Gramm
11349529 100 g 100 Gramm
11359529 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11458006
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14075.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 535-87-5 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
3,5-Diaminobenzoic acid is an analog of diatriazoate, which has been shown to have antigenicity properties towards the monoclonal antibodies. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Diaminobenzoesäure ist ein Analogon von Amidotrizoesäure, die nachweislich Antigene gegen monoklonale Antikörper aufweist. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 535-87-5
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.153
MDL-Nummer MFCD00007807
InChI-Schlüssel UENRXLSRMCSUSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,5-diamino, 1-carboxy-3,5-diaminobenzene, ccris 2885, 3,5-diamino benzoic acid, 3,5-diaminobenzoicacid, dabz, pubchem21025, 3,5-diaminebenzoicacid, acmc-1awxi, 3,5-diamino-benzoic acid
PubChem CID 12062
IUPAC-Name 3,5-diaminobenzoesäure
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Diaminobenzoic acid
Schmelzpunkt ∼235°C (decomposition)
Flammpunkt 210°C (410°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Kann bis zu 3 % Feuchtigkeit enthalten
Menge 50 g
Beilstein 2086484
Merck Index 14,2978
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Diaminobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3,5-Diaminobenzoic acid