Learn More
3,5-Dibrom-4-cyanpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15463627
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
870244-34-1
C6H2Br2N2
261.904
MFCD09263321
FHVATNRRDOWTPX-UHFFFAOYSA-N
42553006
3,5-Dibrompyridin-4-Carbonitril
C1=C(C(=C(C=N1)Br)C#N)Br
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
870244-34-1
C6H2Br2N2
261.904
MFCD09263321
FHVATNRRDOWTPX-UHFFFAOYSA-N
42553006
3,5-Dibrompyridin-4-Carbonitril
C1=C(C(=C(C=N1)Br)C#N)Br
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromo-4-cyanopyridine
Schmelzpunkt 149°C to 151°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Synonym 3,5-dibromoisonicotinonitrile, 3,5-dibromo-4-cyanopyridine, 4-pyridinecarbonitrile, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-4-pyridinecarbonitrile, 3,5-dibromo-isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,3,5-dibromo, 3,5-dibromopyridine-4-carbonitrile
Formelmasse 261.9
Reinheit (%) 97%