Learn More
3,5-Dibrom-4-methylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046089
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11357886
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13101.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13194-73-5 | C7H7Br2N | 264.948 g/mol
3,5-Dibromo-4-methylaniline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dibrom-4-methylanilin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13194-73-5
Summenformel C7H7Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 264.948
MDL-Nummer MFCD00151806
InChI-Schlüssel AQZDIKCNODUMNY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7015779
IUPAC-Name 3,5-dibrom-4-methylanilin
SMILES CC1=C(C=C(C=C1Br)N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromo-4-methylaniline
Schmelzpunkt 90°C to 92°C
Menge 1 g
Beilstein 2639285
Synonym 3,5-dibromo-p-toluidine, 4-amino-2,6-dibromotoluene, benzenamine, 3,5-dibromo-4-methyl, acmc-1bt4r, ksc495c9l, 3,5-dibrom-4-methyl-anilin, 3,5-dibromo-4-methylphenylamine, 3,5-dibromo-4-methylphenyl amine, benzenamine,3,5-dibromo-4-methyl, 3,5-bis bromanyl-4-methyl-aniline
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 264.96
Reinheit (%) 99%