Learn More
3,5-Dibrom-4-methylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350154
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11350154 5 g 5 Gramm
11340154 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350154 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00660.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13979-81-2 | C7H6Br2O | 265.932 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13979-81-2
Summenformel C7H6Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 265.932
MDL-Nummer MFCD00013968
InChI-Schlüssel AXCQKKVGMZCWPC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 55457
IUPAC-Name 3,5-dibrom-4-methylphenol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromo-4-methylphenol
Schmelzpunkt 106°C to 110°C
Menge 5 g
Beilstein 2249692
Synonym 3,5-dibromo-p-cresol, phenol, 3,5-dibromo-4-methyl, 3,5-dibromo-4-methyl-phenol, phenol, dibromomethyl, acmc-20abwf, 3,5-dibromo-p-methylphenol, 3,5-dibromo-4-methyl phenol, phenol,3,5-dibromo-4-methyl, 3,5-bis bromanyl-4-methyl-phenol
Formelmasse 265.94
Reinheit (%) 97%